Hähne für Büretten, gerade
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
HIRS8900870EA 52 EUR
HIRS8900870 HIRS8900860 HIRS8900875
Hähne für Büretten, gerade
Hähne
Straight burette stopcock, made of borosilicate glass, with glass key for burettes, clear glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance