9-Anthrealdehyd
Lieferant: Molekula
Synonyme: 9-Anthracencarbaldehyd9-Anthraldehyd9-Anthracenaldehyd
MOLE30708426-100GEA 168 EUR
MOLE30708426-100G
9-Anthrealdehyd
9-Anthrealdehyd
Formel: C₁₅H₁₀O
Molekulargewicht: 206,24 g/mol
Siedepunkt: 369 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001254
CAS-Nummer: 642-31-9
EINECS: 211-383-0