1,3-Dibrombenzol
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM39821503EA 0 EUR
MOLEM39821503
1,3-Dibrombenzol
1,3-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Molekulargewicht: 235,91 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,952 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000078
CAS-Nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2