2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE49594492-5GEA 0 EUR
MOLE49594492-5G
2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₅Br₂NO
Molekulargewicht: 278,93 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 137…137,5 °C
CAS-Nummer: 50910-55-9
EINECS: 256-841-0