VWR®, Ballonflaschen, Weithals, frei von BPA
Lieferant: Avantor
216-0612EA 108 EUR
VWRI216-0612
VWR®, Ballonflaschen, Weithals, frei von BPA
BPA-frei, transparent.
  • Die Versatile Cap Verschlüsse bieten maximale Flexibilität dank austauschbarer Anschlüsse
  • Extra breite Halsöffnung für einfaches Befüllen und Reinigen
  • Die Smart Barb Technologie bietet austauschbare Hahnoptionen.
Die BPA-freien Ballons von VWR stellen ein komfortables System zur Handhabung von Flüssigkeiten dar, das speziell auf die Anforderungen der Endanwender zugeschnitten ist. Durch den ergonomisch geformten Flaschenkörper in Verbindung mit den VWR® Versatile Cap Verschlüssen entsteht ein anwenderfreundlicher, leicht zu reinigender Ballon. Der BPA-freie Ballon besteht aus einem starren, transparenten und hitzebeständigen Material. Geeignet sind die BPA-freien Ballons für wässrige Lösungen und die meisten Pufferlösungen im biowissenschaftlichen Bereich. Die spezielle Form des Ballonkörpers ermöglicht dem Anwender einfaches Halten und Arbeiten beim Anheben, Befüllen und Ausgießen, und dank Versatile Cap Technologie stehen für den oberen Verschluss verschiedene austauschbare und auslaufsichere Anschlüsse zur Auswahl. Die Ballons besitzen Griffe oben und unten, eine leicht ablesbare Graduierung sowie eine in das Material eingearbeitete Flaschenkennzeichnung. Die BPA-freien Ballons sind auch mit extra breitem Hals für einfacheres Befüllen und Reinigen erhältlich (20- und 40-Liter-Version).