Flaschen, silanisiert
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1373EA 1620 EUR
548-1373 548-1859 548-1860 548-1862 548-1364 548-1858 548-1848 548-0431
Flaschen, silanisiert
Vials Chromatographie-Vials
Verbessern die Empfindlichkeit der Probeanalyse durch die Vermeidung der Reaktionen zwischen Probe und Glas.
  • Ideal für hochempfindliche HPLC-Anwendungen
  • Deaktivierte Glasoberfläche, Vermeidung von Reaktionen zwischen den polaren Anteilen und dem Glas
  • Ideal für Amino-Verbindungen, Proteine oder Phenole
  • Glas der ersten hydrolytischen Klasse