Bürettenhähne, seitlich
Lieferant: Brand
BRND81167EA 32.7 EUR
BRND81167 BRND81248 BRND81927
Bürettenhähne, seitlich
Hähne
Braunglas Borosilikatglas 5,4
  • Auswechselbares Hahnküken
  • Mit Glas- oder PTFE-Hahnküken
  • Hahnküken mit Sicherung
Hahnhülse mit Bürettenspitze und Küken.