Redox-Kombinationselektroden mit Platin- oder Silberring, einer keramischen Fritte, Sensorelement aus reinem Platin oder Silber und integrierter Glashülle für eine sichere Fixierung im Titrierkopf.
- ARGENTHAL™ Referenzsystem
- Nachfüllbarer Referenzelektrolyt (3 mol/l KCl oder 1 mol/l KNO₃)
- 25 ml Referenzelektrolyt (3 mol/l KCl oder 1 mol/l KNO₃) im Lieferumfang enthalten
- Messbereich mV: −2000...+2000
Die Redox-Elektrode mit Platinring eignet sich für eine Vielzahl von Redox-Titrationen, die eine Änderung des pH-Werts einschließen. Der Elektrode mit Silberring ist ideal für argentometrische Fällungstitrationen von Halogeniden, Sulfiden, Schwefelwasserstoff, Mercaptanen und Cyaniden mit einer Änderung des pH-Werts in wässrigem Medium.
Bestellinformation: Wird mit S7 Schraubverschluss; Einzelzertifikat und Seriennummer geliefert.