3,5-Dibromsalicylsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM20609972EA 0 EUR
MOLEM20609972
3,5-Dibromsalicylsäure
3,5-Dibromsalicylsäure
Formel: C₇H₄Br₂O₃
Molekulargewicht: 295,91 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 228…229 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002441
CAS-Nummer: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9
Merck Index: 13,03053