1-Brom-2-fluorbenzol
Lieferant: Molekula
MOLEM59737074EA 0 EUR
MOLEM59737074
1-Brom-2-fluorbenzol
1-Brom-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Molekulargewicht: 175 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000282
CAS-Nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III