4-Brom-1,2-difluorbenzol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3,4-Difluorbrombenzol
MOLEM15984111EA 0 EUR
MOLEM15984111
4-Brom-1,2-difluorbenzol
4-Brom-1,2-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Molekulargewicht: 192,99 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000304
CAS-Nummer: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III