Enghalsflaschen
Lieferant: Vitlab
215-2977EA 61.2 EUR
215-2977 215-2975 215-1435 215-1436 215-2976 215-2973 215-2974
Enghalsflaschen
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, transparent.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Auswechselbare Schraubkappen
Perfekt zur Probenahme, Lagerung und Transport. Ideal für Flüssigkeiten. Können auch mit heißen Substanzen gefüllt werden.