2-Nitrophenylhydrazin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB09060.1EA 0 EUR
MAYBBTB09060.1 CHMPBTB09060.250
2-Nitrophenylhydrazin
2-Nitrophenylhydrazin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molekulargewicht: 153,14 g/mol
CAS-Nummer: 3034-19-3
EINECS: 221-222-6
UN-Nummer: 2926
ADR: 4.1,II