Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Organischer Referenzstandard, Decachlorbiphenyl (PCB Nr. 209) 100 µg/ml in Cyclohexan
Lieferant: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Decachlorbiphenyl (PCB Nr. 209) 100 µg/ml in Cyclohexan 10 ml EHERX20020900CY
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Decachlorobiphenyl (PCB No. 209)
CAS No. 2051-24-3
Formel C₁₂Cl₁₀
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge