Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Organischer Referenzstandard, 2-Brom-1-chlorpropan 2.000 µg/ml in Methanol

Lieferant: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
2-Brom-1-chlorpropan 2.000 µg/ml in Methanol 1 ml EHERYA10722200ME
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung 2-Bromo-1-chloropropane
CAS No. 3017-95-6
Formel C₃H₆BrCl
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge