Schwefelsäure 0.8 mol/l (1.6 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Achtung
HACH1438901EA 37.7 EUR
HACH1438901
Schwefelsäure 0.8 mol/l (1.6 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molekulargewicht: 98,08 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN-Nummer: 2796
ADR: 8,II