Schwefelsäure 5 mol/l (10 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
|
Gefahr
|
HACH93153EA
49.4
EUR
HACH93153
Schwefelsäure 5 mol/l (10 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molekulargewicht: 98,08 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN-Nummer: 2796 ADR: 8,II |