Dithiooxamid, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dithiooxalsäurediamid
, Rubeanwasserstoff
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00629.1000EA
0
EUR
1.00629.1000
1.00629.0010
1.00629.0100
Dithiooxamid, Supelco®
Dithiooxamid
Formel:
C₂H₄N₂S₂ Molekulargewicht: 120,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004941 CAS-Nummer: 79-40-3 EINECS: 201-203-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.37 g/l (20 °C) |
Melting Point | 200 °C (decomposition) |
Molar Mass | 120.20 g/mol |
Bulk Density | 650 kg/m3 |