Trifluoressigsäure 25% (v/v) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
TFA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08218.0050EA
118
EUR
1.08218.0050
Trifluoressigsäure 25% (v/v) in wässriger Lösung, Supelco®
Trifluoressigsäure
Formel:
C₂HF₃O₂ Molekulargewicht: 114,02 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS-Nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN-Nummer: 2699 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |