(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
Lieferant: Molekula
Synonyme: (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiamin
MOLEM18630987EA 0 EUR
MOLEM18630987
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel: C₁₄H₁₆N₂
Molekulargewicht: 212,29 g/mol
MDL Number: MFCD00082751
CAS-Nummer: 29841-69-8