2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Chlor-4,6-dimethoxy-s-triazin
MOLE10809468-25GEA 99 EUR
MOLE10809468-25G
2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Formel: C₅H₆ClN₃O₂
Molekulargewicht: 175,57 g/mol
MDL Number: MFCD00075607
CAS-Nummer: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0