tri-Magnesiumdicitrat Nonahydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Magnesiumcitrat tribasisch Nonahydrat
, di-Citronensäure Trimagnesiumsalz Nonahydrat
MOLE46152709-500GEA
259
EUR
MOLE46152709-500G
tri-Magnesiumdicitrat Nonahydrat
tri-Magnesiumdicitrat Nonahydrat
Formel:
C₁₂H₁₀Mg₃O₁₄·9H₂O Molekulargewicht: 613,26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00036422 CAS-Nummer: 153531-96-5 EINECS: 222-093-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...