1,4-Dibenzoylbutan
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,6-Diphenyl-1,6-butandion1,6-Diphenylbutan-1,6-dion
MOLEM56222267EA 0 EUR
MOLEM56222267
1,4-Dibenzoylbutan
1,4-Dibenzoylbutan
Formel: C₁₈H₁₈O₂
Molekulargewicht: 266,34 g/mol
MDL Number: MFCD00004761
CAS-Nummer: 3375-38-0
EINECS: 222-166-5