Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3,5-Dimethoxybenzoesäuremethylester
MOLE82959542-100GEA 0 EUR
MOLE82959542-100G
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molekulargewicht: 196,2 g/mol
CAS-Nummer: 2150-37-0
EINECS: 218-423-6