6-Methoxysalicylsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Hydroxy-6-methoxybenzoesäure
MOLEM71905406EA 131 EUR
MOLEM71905406
6-Methoxysalicylsäure
6-Methoxysalicylsäure
Formel: C₈H₈O₄
Molekulargewicht: 168,15 g/mol
MDL Number: MFCD00674090
CAS-Nummer: 3147-64-6