3-Bromanisol
Lieferant: Molekula
|
|
Synonyme:
1-Brom-3-methoxybenzol
MOLE42501045-100GEA
0
EUR
MOLE42501045-100G
3-Bromanisol
3-Bromanisol
Formel:
C₇H₇BrO Molekulargewicht: 187,04 g/mol Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2 °C Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000081 CAS-Nummer: 2398-37-0 EINECS: 219-264-5 |