4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLEM33144407EA
0
EUR
MOLEM33144407
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₃ Molekulargewicht: 152,15 g/mol Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 156…158 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051964 CAS-Nummer: 18278-34-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...