Vanillin

Lieferant: EDQM
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehydVanillinumVanillaldehydFEMA 3107

EDQMV0050000EA 209 EUR
EDQMV0050000
Vanillin
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
Molekulargewicht: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼82 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 12,10069
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/05/746905.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR