Veratraldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: VeratrumaldehydVeratrinaldehyd3,4-Dimethoxybenzaldehyd
MOLEM43971872EA 0 EUR
MOLEM43971872
Veratraldehyd
Veratraldehyd
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekulargewicht: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003363
CAS-Nummer: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 12,10084