Salicylaldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxybenzaldehyd2-Carbaldehydphenol
MOLE30786630EA 0 EUR
MOLE30786630
Salicylaldehyd
Salicylaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molekulargewicht: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003317
CAS-Nummer: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 12,08478