2,4-Dihydroxybenzaldehyd
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLE78232322-25GEA
0
EUR
MOLE78232322-25G
2,4-Dihydroxybenzaldehyd
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₆O₃ Molekulargewicht: 138,12 g/mol Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 132…133 °C Dichte: 1,448 g/cm³ (–93 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011686 CAS-Nummer: 95-01-2 EINECS: 202-383-1 Merck Index: 12,08324 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...