Anthranilonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme:
o-Cyananilin
, 2-Aminobenzonitril
, 2-Cyananilin
, Anthranilsäurenitril
, 2-Aminobenzoesäurenitril
, o-Aminobenzonitril
MOLEM37905324EA
0
EUR
MOLEM37905324
Anthranilonitril
Anthranilonitril
Formel:
C₇H₆N₂ Molekulargewicht: 118,14 g/mol Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 47 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007631 CAS-Nummer: 1885-29-6 EINECS: 217-549-9 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...