4-Aminobenzonitril
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: p-Cyananilinp-Aminobenzonitril4-Cyananilin
MOLE30105118-25GEA 0 EUR
MOLE30105118-25G
4-Aminobenzonitril
4-Aminobenzonitril
Formel: C₇H₆N₂
Molekulargewicht: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (1,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Dichte: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007821
CAS-Nummer: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III