4-Cyanbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE21590404-25GEA 109 EUR
MOLE21590404-25G
4-Cyanbenzoesäure
4-Cyanbenzoesäure
Formel: C₈H₅NO₂
Molekulargewicht: 147,13 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002528
CAS-Nummer: 619-65-8
EINECS: 210-606-9