4-Aminobenzoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: PABA4-Carbonsäureanilin
MOLE65447636-1KGEA 147 EUR
MOLE65447636-1KG
4-Aminobenzoesäure
4-Aminobenzoesäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molekulargewicht: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007894
CAS-Nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422