3-Amino-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM58031924EA 0 EUR
MOLEM58031924
3-Amino-4-hydroxybenzoesäure
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Molekulargewicht: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 201 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007697
CAS-Nummer: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2