Eimer, konisch, graduiert
Lieferant: Usbeck
USBE4502EA 117 EUR
USBE4502 USBE4500
Eimer, konisch, graduiert
Eimer
Edelstahl
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
  • Hohe Qualität, sehr Stabil
  • Passende Deckel sind optional verfügbar
Für die Benutzung in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Bestellinformation: Lids have to be ordered separately.