2,4-Dimethoxybenzoesäure
Lieferant: Molekula
MOLEM50694477EA 0 EUR
MOLEM50694477
2,4-Dimethoxybenzoesäure
2,4-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Molekulargewicht: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002434
CAS-Nummer: 91-52-1
EINECS: 202-074-1