3,4-Dihydroxybenzoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Protocatechusäure
MOLE13192758-100GEA 0 EUR
MOLE13192758-100G
3,4-Dihydroxybenzoesäure
3,4-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
Molekulargewicht: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Dichte: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002509
CAS-Nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080