3,5-Dihydroxybenzoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: α-Resorcylic Acid3,5-Dihydroxybenzoic Acid3,5-Dihydroxybenzoate
MOLE74468622-500GEA 0 EUR
MOLE74468622-500G
3,5-Dihydroxybenzoesäure
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Molekulargewicht: 154,12 g/mol
Schmelzpunkt: 236…238 °C
Flammpunkt: >200 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002512
CAS-Nummer: 99-10-5
EINECS: 202-730-7