3-Phenoxybenzoesäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Achtung
|
EHERC16045200EA
70.7
EUR
EHERC16045200
3-Phenoxybenzoesäure
3-Phenoxybenzoesäure
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ Molekulargewicht: 214,22 g/mol Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 149…150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002498 CAS-Nummer: 3739-38-6 EINECS: 223-121-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...