4-Phenoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO352720050EA 33.5 EUR
ACRO352720050 ACRO352720010 ACRO352720250
4-Phenoxybenzoesäure 98%
4-Phenoxybenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molekulargewicht: 214,22 g/mol
Schmelzpunkt: 160…164 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002539
CAS-Nummer: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %