Thiosalicylsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41613.0100EA 125 EUR
8.41613.0100 8.41613.9999
Thiosalicylsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Thiosalicylsäure
Formel: C₇H₆O₂S
Molekulargewicht: 154,19 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (0,02 mmHg)
Schmelzpunkt: 165…166 °C
Dichte: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004836
CAS-Nummer: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ADR: 9,
Merck Index: 12,09498
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 165 - 166 °C (sublimed)
Molar Mass 154.19 g/mol
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)