Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Thiosalicylsäure

Lieferant: Molekula
Achtung



Formel: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (0,02 -rr)
Melting Pt: 165…166 °C
Dichte: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004836
CAS-Nummer: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
UN: 3335
ADR: 9,
Merck Index: 12,09498

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
100 g MOLEM63776863
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping