1,2,4-Trichlorbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
EHERC17722400EA 32.9 EUR
EHERC17722400
1,2,4-Trichlorbenzol
1,2,4-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
Molekulargewicht: 181,45 g/mol
Siedepunkt: 214,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN-Nummer: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09760