Chlorbenzol, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylchlorid
, Phenylchloride
, Monochlorbenzol
, Benzolchlorid
8023.9025STEA
1060.37
EUR
8023.9025ST
8023.2500
8023.1000
Chlorbenzol, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Chlorbenzol
Formel:
C₆H₅Cl Molekulargewicht: 112,56 g/mol Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 28 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000530 CAS-Nummer: 108-90-7 EINECS: 203-628-5 UN-Nummer: 1134 ADR: 3,III REACH-Nummer: 01-2119432722-45 Merck Index: 13,02139 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) | min. 99 % |
Boiling Range | max. 1.0 °C |
Density (g/ml) at 25°C | 1.101 - 1.104 |
Recorded Boiling Point | 132 °C |