5-Chlorsalicylaldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE13405697-25GEA 0 EUR
MOLE13405697-25G
5-Chlorsalicylaldehyd
5-Chlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅ClO₂
Molekulargewicht: 156,57 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 100,3 °C
MDL Number: MFCD00003331
CAS-Nummer: 635-93-8
EINECS: 211-244-4