6-Chloranthranilsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE67510957-5GEA 0 EUR
MOLE67510957-5G
6-Chloranthranilsäure
6-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekulargewicht: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153…154 °C
MDL Number: MFCD00051530
CAS-Nummer: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8