4-Amino-2-chlorbenzoesäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLE16261597-5GEA
0
EUR
MOLE16261597-5G
4-Amino-2-chlorbenzoesäure
4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molekulargewicht: 171,58 g/mol Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 220 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007772 CAS-Nummer: 2457-76-3 EINECS: 219-540-5 |