2-Chlor-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE19410961-500GEA 0 EUR
MOLE19410961-500G
2-Chlor-4-nitrobenzoesäure
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
Molekulargewicht: 201,57 g/mol
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007209
CAS-Nummer: 99-60-5
EINECS: 202-771-0